Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ SUGAR 810 H HPLC-søjler
Artikelnummer. 10378251 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10378251
Brand: Macherey-Nagel™ 719574
Kun null tilbage
Tekniske data
Længde (metrisk) 30 mm
Type HPLC-søjle
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEOGEL™ SUKKER 810 H
Kolonneformat Valco HPLC-søjle
Til brug med (applikation) Adskillelse af sukker og organiske syrer
Teknik HPLC
USP type L17