Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ SUKKER 810 Ca HPLC kolonner
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Type | HPLC-søjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Stationær fase | NUCLEOGEL™ SUKKER 810 Ca |
| Kolonneformat | Valco HPLC-søjle |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af mono-, di- og oligosaccharider |
| Teknik | HPLC |
| USP type | L19 |