Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ RP 100-8 HPLC-søjle
Artikelnummer. 12738042 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12738042
Brand: Macherey-Nagel™ 719520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Polystyren
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Polystyren
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med Adskillelse af små molekyler såsom lægemidler med grundlæggende egenskaber
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 2610 psi (180 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 8μ m
pH 1 til 13
Porestørrelse 100Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Temperatur 80 °C
USP type L21
Stationær fase PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Emballagemateriale Polymer
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne