missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Macherey-Nagel™ Nucleogel™ ION 300 OA HPLC beskyttelsessøjler

Artikelnummer. 12788042 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
12788042 4 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12788042 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 719537
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Partikelstørrelse 10 μm
Længde (metrisk) 21 mm
Porestørrelse 100Å
Type HPLC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEOGEL™ ION 300 OA
Mobilfasekompatibilitet Sulphuric Acid
Opløsningsmidler Sulphuric Acid
Kolonneformat Valco HPLC vagtsøjle
Til brug med (applikation) Separation of Sugar, Alcohols
Teknik HPLC
USP type L17
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.