Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ ION 300 OA HPLC beskyttelsessøjler
Artikelnummer. 10216751 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10216751 4 mm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10216751 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 719537
Kun null tilbage
Tekniske data
Partikelstørrelse 10 μm
Længde (metrisk) 21 mm
Porestørrelse 100Å
Type HPLC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEOGEL™ ION 300 OA
Mobilfasekompatibilitet Sulphuric Acid
Opløsningsmidler Sulphuric Acid
Kolonneformat Valco HPLC vagtsøjle
Til brug med (applikation) Separation of Sugar, Alcohols
Teknik HPLC
USP type L17