Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-søjle
Artikelnummer. 10496281 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
Artikelnummer. 10496281
Brand: Macherey-Nagel™ 719533
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kolonnekemi Polymer
Til brug med (applikation) For Analysis, HPLC
Opløsningsmiddelkompatibilitet 4mM Salicylate Buffer pH 7.8
Partikelstørrelse 10 μm
Stationær fase Polymer-based
Type HPLC Column