Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-søjle
Artikelnummer. 10388251 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Materiale
10388251 Hver -
10286841 Hver Nucleogel SAX 1000-8
10496281 Hver -
10378631 Hver -
10206511 Hver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10388251 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 719475
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Grundmateriale Polymer-baseret
Kolonnekemi Polymer
Til brug med (applikation) Oprensning af peptider, store proteiner og oligonukleotider, HPLC
Opløsningsmiddelkompatibilitet 0,1 M Na2S04+ 0,2 % NaN3
Partikelstørrelse 8μ m
Stationær fase Polymer-baseret
Type HPLC-søjle
Harpikssammensætning Kvaterniseret PEI