Tekniske data
| Til brug med (applikation) | HPLC, Adskillelse af sukker, alkohol og organiske syrer |
| Opløsningsmiddelkompatibilitet | 0,01 N H2SO4 |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Type | HPLC-søjle |