Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-søjle
Artikelnummer. 10286841 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
10286841 Nucleogel SAX 1000-8 Hver
10388251 - Hver
10496281 - Hver
10378631 - Hver
10206511 - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10286841 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 719469
På lager
Tekniske data
Grundmateriale Polymer-baseret
Kolonnekemi Polymer
Til brug med (applikation) Oprensning af peptider, store proteiner og oligonukleotider, HPLC
Opløsningsmiddelkompatibilitet 0,1 M Na2S04+ 0,2 % NaN3
Partikelstørrelse 8μ m
Stationær fase Polymer-baseret
Type HPLC-søjle
Materiale Nucleogel SAX 1000-8
USP type L23