Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC-søjle
Artikelnummer. 10206511 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
Artikelnummer. 10206511
Brand: Macherey-Nagel™ 720094.40
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekapacitet 50μ eq/g
Til brug med (applikation) HPLC, Adskillelse af uorganiske anioner
Opløsningsmiddelkompatibilitet 2 mM kaliumhydrogenphthalatbuffer pH 5,6
Partikelstørrelse 10 μm
Type HPLC-søjle