Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ SEC/GPC fasestørrelsesudelukkelse og gel-permeation HPLC-kolonne, 5μ m, 7,7 mm x 300 mm
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Polymer |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Makroporus |
| Diameter (metrisk) | 7.7 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Mobilfasekompatibilitet | Toluen |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 104Å |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |