Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC-søjler
Artikelnummer. 12428547 Shop alle Macherey-Nagel produkter
250 mm, 3 mm, Hver
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 15%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl og Propylphenyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl og Propylphenyl
Diameter (metrisk) 3 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med Til Quinolon-antibiotika, Sulfonamider, Xanthiner, Substituerede Aromatiske Separationsanvendelser
Funktionalitet/Interaktionstype pp interaktioner
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 10
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1/L11
Stationær fase C18 og Propylphenyl (Sphinx RP)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC-søjler >