Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP HPLC-søjle
Artikelnummer. 12894551 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12894551
Brand: Macherey-Nagel™ 760823.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 15%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl og Propylphenyl
Diameter (metrisk) 2 mm
Til brug med Til LC/MS og HPLC
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 1.8μ m
pH 1 til 10
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1/L11
Stationær fase C18 og Propylphenyl (Sphinx RP)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Teknik HPLC, LC/MS