Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-søjler
Artikelnummer. 12717810 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12717810
Brand: Macherey-Nagel™ 760170.46
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Normal fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica med høj renhed
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Silica med høj renhed
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med Til analytisk og præparativ separation af polære og midtpolære forbindelser
Funktionalitet/Interaktionstype Polar og midpolar
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Metal Urenhed <10 ppm
Mobilfasekompatibilitet n-heptan
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler n-heptan
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC