Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-søjler
Artikelnummer. 12498377 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12498377
Brand: Macherey-Nagel™ 760172.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Normal fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica med høj renhed
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Silica med høj renhed
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med Til analytisk og præparativ separation af polære og midtpolære forbindelser
Funktionalitet/Interaktionstype Polar og midpolar
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Metal Urenhed <10 ppm
Mobilfasekompatibilitet n-heptan
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler n-heptan
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype Normal fase
Endcapped Nej
Fase Normal fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC