Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ PolarTec HPLC-søjler
Artikelnummer. 12798822 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12798822
Brand: Macherey-Nagel™ 760478.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 17%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,5 ml/min
Til brug med For phenoler og nitrogenholdige forbindelser, polære forbindelser som basale lægemidler, organiske syrer, pesticider, aminosyrer, vandopløselige vitaminer osv. Anvendelse
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1/L60
Stationær fase C18 med Embedded Polar Group
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 17%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne