Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC CC beskyttelsessøjler
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 2.5% |
| pH | 2 til 8 |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Type | CC vagtsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Stationær fase | NUCLEODUR™ NH2-RP |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Opløsningsmidler | Acetonitril/vand |
| Vis mere |