Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-søjle til HPLC, 3 μm partikler
Artikelnummer. 12408467 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Flowhastighed:
0,15 ml/min
0,34 ml/min
0,6 ml/min
0,8 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12408467
Brand: Macherey-Nagel™ 760531.46
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til analytiske HPLC-applikationer med hydrofile forbindelser. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-søjle til HPLC, μ3 m partikler er en EC-standardsøjle med silicafase med høj renhed. Søjlerne fås i en række forskellige diametre og længder.
Dette produkt er velegnet til anvendelser med hydrofil interaktionschromatografi (HILIC). Den har en meget ren ammonium/sulfonsyre-modificeret silicafase med en 80:20 acetonitril-vand-eluent. Disse EC-standardsøjler har en partikelstørrelse på 3 μm og anvendes i analytisk HPLC.
  • Ideel til reproducerbar og stabil kromatografi af meget polære analytter
  • Velegnet til analytiske og forberedende applikationer
  • Meget kort kolonnekonditioneringsperiode
  • Anvendes med hydrofile forbindelser, såsom: organiske polære syrer og baser, polære naturlige forbindelser, nukleosider, oligonukleotider, aminosyrer, peptider, vandopløselige vitaminer
Tekniske data
Kolonnekemi Ammonium/sulfonsyre
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Ammonium/sulfonsyre
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,8 ml/min
Til brug med Til reproducerbar og stabil kromatografi af højpolære analytter
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet 80:20 Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8,5
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler 80:20 Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Ammonium/sulfonsyre modificeret silica
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype HILISK
Endcapped Nej
Fase HILISK
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne