Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC-søjle til HPLC, 3 μm partikler
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Flowhastighed:
0,15 ml/min
0,34 ml/min
0,6 ml/min
0,8 ml/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Dette produkt er velegnet til anvendelser med hydrofil interaktionschromatografi (HILIC). Den har en meget ren ammonium/sulfonsyre-modificeret silicafase med en 80:20 acetonitril-vand-eluent. Disse EC-standardsøjler har en partikelstørrelse på 3 μm og anvendes i analytisk HPLC.
- Ideel til reproducerbar og stabil kromatografi af meget polære analytter
- Velegnet til analytiske og forberedende applikationer
- Meget kort kolonnekonditioneringsperiode
- Anvendes med hydrofile forbindelser, såsom: organiske polære syrer og baser, polære naturlige forbindelser, nukleosider, oligonukleotider, aminosyrer, peptider, vandopløselige vitaminer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Ammonium/sulfonsyre |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Ammonium/sulfonsyre |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Flowhastighed | 0,15 ml/min |
| Til brug med | Til reproducerbar og stabil kromatografi af højpolære analytter |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofobisk |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Vis mere |