Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-kolonne
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.8μ m
5 μm
Unit Size:
Hver
Specifications
Specifications
| Kolonnekemi | Silica |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Ammonium |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | Til HPLC, GC, TLC , SPE |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofil |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | 80:20 acetonitril/vand |
| Show More |