Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-kolonne
Artikelnummer. 12728872 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.8μ m
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12728872
Brand: Macherey-Nagel™ 760551.20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 7%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: HILIC
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Ammonium
Diameter (metrisk) 2 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofil
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet 80:20 acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8,5
Porestørrelse 110Å
Opløsningsmidler HILISK
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationær fase Ammonium/sulfonsyre modificeret silica
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype HILISK
Endcapped Nej
Fase HILISK
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC