Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.8μ m
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Ammoniumsulfonsyre |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | Til hydrofil interaktionskromatografi |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofil interaktion |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 11600 psi (800 bar) |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 1.8μ m |
| Vis mere |