Tekniske data
| Kulstofbelastning | 7% |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Type | CC vagtsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Stationær fase | NUCLEODUR™ CN-RP |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Opløsningsmidler | Acetonitril/vand |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |