Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ CN-RP HPLC CC Guard Columns
Artikelnummer. 12448577 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse unitSize
12448577 3 mm 3 μm Hver
12458577 4 mm 3 μm Hver
12438577 4 mm 5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12448577 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 761430.30
Tekniske data
Kulstofbelastning 7%
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 100Å
Type CC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase NUCLEODUR™ CN-RP
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Cyano
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) Tricykliske antidepressiva, steroider, organiske syrer
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Endcapped Ja
USP type L10