Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC EC Guard Columns
Artikelnummer. 12758952 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
12758952 2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12758952 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 761915.20
Tekniske data
Kulstofbelastning 14%
pH 1 til 9
Partikelstørrelse 1.8μ m
Længde (metrisk) 4 mm
Porestørrelse 110Å
Type EC Guard Column
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Stationær fase NUCLEODUR™ C18 Pyramide
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) Til analgetika, penicillin antibiotika, nukleinsyrebaser
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Endcapped Ja
USP type L1