Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramide HPLC-søjle
Artikelnummer. 12458417 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12458417
Brand: Macherey-Nagel™ 760273.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 14%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 2 mm
Til brug med Til LC/MS og HPLC
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 1.8μ m
pH 1 til 9
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Pyramide
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne
Teknik HPLC, LC/MS