Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC CC vagtsøjler
Artikelnummer. 12778932 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 12778932
Brand: Macherey-Nagel™ 761800.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Kulstofbelastning 14%
pH 1 til 9
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 110Å
Type CC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase NUCLEODUR™ C18 Pyramide
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) LC/MS på grund af lave blødningsegenskaber
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Hydrofobicitet Ja
Endcapped Ja
USP type L1