Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 PAH EC HPLC-kolonner
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Octadecyl |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Til brug med | Til hurtig adskillelse af 16 PAH'er |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Partikelform | Kugleformet |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Vis mere |