Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 PAH EC HPLC-kolonner
Artikelnummer. 12738902 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12738902
Brand: Macherey-Nagel™ 760785.30
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med Til hurtig adskillelse af 16 PAH'er
Funktionalitet/Interaktionstype pp interaktioner
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kolonnetype PAH Analyse
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne