Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-søjle
Brand: Macherey-Nagel™ 760404.20
6752.17 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
Polymer octadecyl | |
Polymer octadecyl | |
1 ml/min | |
250 mm | |
Acetonitril/vand | |
3 μm | |
110Å | |
1 stk. | |
340 m² /g | |
L1 | |
Silica | |
Sterisk selektivitet | |
Omvendt fase | |
EC kolonne |
Analytisk kolonne | |
2 mm | |
Til steroider, (o,p,m-) substituerede aromastoffer, fedtopløselige vitaminer. | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugleformet | |
1 til 10 | |
0.9 mL/g | |
Acetonitril/vand | |
60 °C | |
C18 Isis | |
20% | |
Ja | |
Rustfrit stål |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-søjle > ID: 2 mm; Længde: 250 mm; Partikelstørrelse: 3um
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion