Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC-søjle
Artikelnummer. 12468427 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.8μ m
3 μm
5 μm
Kulstofbelastning:
11%
20%
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12468427
Brand: Macherey-Nagel™ 760403.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekemi Polymer octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Polymer octadecyl
Diameter (metrisk) 3 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med Til steroider, (o,p,m-) substituerede aromastoffer, fedtopløselige vitaminer.
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 10
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Isis
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 20%
Kolonnetype Sterisk selektivitet
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne