Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC CC vagtsøjler
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 20% |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Porestørrelse | 110Å |
| Type | CC vagtsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Stationær fase | NUCLEODUR™ C18 Isis |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Opløsningsmidler | Acetonitril/vand |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |