Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis Analytisk HPLC EC kolonne
Artikelnummer. 12468447 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12468447
Brand: Macherey-Nagel™ 760412.20
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Polymer octadecyl
Diameter (metrisk) 2 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 10
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Isis
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 20%
Kolonnetype Sterisk selektivitet
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne