Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™C18 Gravity HPLC-søjle, 1,8 μm partikelstørrelse
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.8μ m
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Disse kolonner er velegnede til overordnede sofistikerede analytiske separationer, herunder ultrahurtig HPLC-separation af ketoner. De adskilte sammensætningsklasser omfatter: lægemidler (f.eks. analgetika, antiinflammatoriske lægemidler, antidepressiva), herbicider, phyto-farmaceutiske midler og immunundertrykkende midler.
- Velegnet til LC/MS og HPLC ved ekstreme pH-værdier
- Overlegen base deaktivering
- Højdensitet octadecyl modifikation
- Ideel til metodeudvikling
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Octadecyl |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrofobisk |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 11600 psi (800 bar) |
| Vis mere |