Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™C18 Gravity HPLC-søjle, 1,8 μm partikelstørrelse
Artikelnummer. 12438357 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstørrelse:
1.8μ m
3 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12438357
Brand: Macherey-Nagel™ 760083.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til ultrahurtig HPLC-separation af ketoner. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C 18 Gravity HPLC-søjle, μ1,8 m partikelstørrelse er analytiske EC-søjler med høj renhed silicafase til HPLC. Søjlerne fås i mange forskellige diametre og længder.
Disse kolonner er velegnede til overordnede sofistikerede analytiske separationer, herunder ultrahurtig HPLC-separation af ketoner. De adskilte sammensætningsklasser omfatter: lægemidler (f.eks. analgetika, antiinflammatoriske lægemidler, antidepressiva), herbicider, phyto-farmaceutiske midler og immunundertrykkende midler.
  • Velegnet til LC/MS og HPLC ved ekstreme pH-værdier
  • Overlegen base deaktivering
  • Højdensitet octadecyl modifikation
  • Ideel til metodeudvikling
Tekniske data
Kolonnekemi Octadecyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 2 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE-applikationer
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 11600 psi (800 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 3 μm
pH 1 til 11
Porestørrelse 110Å
Porevolumen 0.9 mL/g
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Tyngdekraft
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 18%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Materiale Rustfrit stål
Type EC kolonne