Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity HPLC CC Guard Columns
Artikelnummer. 12458567 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Partikelstørrelse Pakningsstørrelse
12458567 4 mm 5 μm Hver
10485103 3 mm 3 μm Pakke med 3
10011872 3 mm 5 μm Pakke med 3
12448567 4 mm 3 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12458567 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 761125.40
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tekniske data
Kulstofbelastning 18%
pH 1 til 11
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 110Å
Type CC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEODUR™ C18 Tyngdekraft
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) Separationslægemidler, derivatiserede aminosyrer, lægemidler
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Endcapped Ja
USP type L1