Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity HPLC CC Guard Columns
Artikelnummer. 12448567 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 12448567
Brand: Macherey-Nagel™ 761124.40
Kun null tilbage
Tekniske data
Kulstofbelastning 18%
pH 1 til 11
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 110Å
Type CC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Stationær fase NUCLEODUR™ C18 Tyngdekraft
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) Separationslægemidler, derivatiserede aminosyrer, lægemidler
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Endcapped Ja
USP type L1