Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec HPLC CC Guard Columns
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Kulstofbelastning:
17.5%
4%
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kulstofbelastning | 4% |
| pH | 1 til 9 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Type | CC vagtsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Stationær fase | NUCLEODUR™ C18 ec |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Opløsningsmidler | Acetonitril/vand |
| Vis mere |