Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec HPLC CC Guard Columns
Artikelnummer. 12468557 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
Kulstofbelastning:
17.5%
4%
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12468557
Brand: Macherey-Nagel™ 761005.30
Kun null tilbage
Tekniske data
Kulstofbelastning 17.5%
pH 1 til 9
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 8 mm
Porestørrelse 100Å
Type CC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Stationær fase NUCLEODUR™ C18 ec
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Emballagemateriale Silica
Tværbinding Octadecyl
Kolonneformat Beskyttelseskolonne
Til brug med (applikation) Opskalering af præparativ HPLC
Teknik HPLC
Partikelform Kugleformet
Endcapped Ja
USP type L1