Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytisk EC-standardkolonne
Artikelnummer. 12728722 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kulstofbelastning:
14%
18%
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12728722
Brand: Macherey-Nagel™ 760104.46
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug EC-standardkolonner til analytisk HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns kommer i en lang række forskellige længder og indvendige diametre.
De vigtigste funktioner:
  • Stabil i 100 % vandige mobilfasesystemer
  • Interessante polære selektivitetsfunktioner
  • Fremragende basisdeaktivering; velegnet til LC/MS på grund af lave blødningsegenskaber
Tekniske egenskaber:
  • Specialfase med polær endekappe
  • Porestørrelse 110Å
  • Partikelstørrelser 1,8μ m, 3μ m og 5μ m
  • 7 og 10μ m partikler til præparative formål på forespørgsel
  • Kulstofindhold 14 %
  • pH-stabilitet 1 –9
Anbefalet anvendelse:
  • Analgetika, penicillin-antibiotika, nukleinsyrebaser, vandopløselige vitaminer, kompleksdannende midler, organiske syrer
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 11
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Tyngdekraft
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 18%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne