Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytisk EC-standardkolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kulstofbelastning:
14%
18%
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De vigtigste funktioner:
- Stabil i 100 % vandige mobilfasesystemer
- Interessante polære selektivitetsfunktioner
- Fremragende basisdeaktivering; velegnet til LC/MS på grund af lave blødningsegenskaber
Tekniske egenskaber:
- Specialfase med polær endekappe
- Porestørrelse 110Å
- Partikelstørrelser 1,8μ m, 3μ m og 5μ m
- 7 og 10μ m partikler til præparative formål på forespørgsel
- Kulstofindhold 14 %
- pH-stabilitet 1 –9
Anbefalet anvendelse:
- Analgetika, penicillin-antibiotika, nukleinsyrebaser, vandopløselige vitaminer, kompleksdannende midler, organiske syrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Silica |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 1 til 11 |
| Vis mere |