Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Analytisk EC-standardkolonne
Artikelnummer. 10001862 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kulstofbelastning:
14%
18%
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10001862
Brand: Macherey-Nagel™ 760201.40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug EC-standardkolonner til analytisk HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Nucleodur™ C18 Analytical EC Standard Columns kommer i en lang række forskellige længder og indvendige diametre.
De vigtigste funktioner:
  • Stabil i 100 % vandige mobilfasesystemer
  • Interessante polære selektivitetsfunktioner
  • Fremragende basisdeaktivering; velegnet til LC/MS på grund af lave blødningsegenskaber
Tekniske egenskaber:
  • Specialfase med polær endekappe
  • Porestørrelse 110Å
  • Partikelstørrelser 1,8μ m, 3μ m og 5μ m
  • 7 og 10μ m partikler til præparative formål på forespørgsel
  • Kulstofindhold 14 %
  • pH-stabilitet 1 –9
Anbefalet anvendelse:
  • Analgetika, penicillin-antibiotika, nukleinsyrebaser, vandopløselige vitaminer, kompleksdannende midler, organiske syrer
Specifications
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octadecyl
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 9
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18 Pyramide
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne