Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC standard kolonne
Artikelnummer. p-8012200 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12635979
Brand: Macherey-Nagel™ 760732.20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 2,50%; Porestørrelse: 110Å ; Kolonnefase: Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 110Å
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L8
Stationær fase Amino (NH2)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 2.5%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Omvendt fase, normal fase, ionbytning, HILIC
Type EC Standard kolonne