Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2 EC Standard kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 110Å |
| Overfladeareal | 340 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L8 |
| Vis mere |