Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytisk EC Standard kolonne
Artikelnummer. p-8012198 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Opløsningsmidler:
Acetonitril/vand
n-heptan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10616833
Brand: Macherey-Nagel™ 760153.46
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Cyano
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 8
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler Acetonitril/vand
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Normal og omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne