Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytisk EC Standard kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Opløsningsmidler:
Acetonitril/vand
n-heptan
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Silica |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | Cyano |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Til brug med | HPLC |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | n-heptan |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 1 til 8 |
| Vis mere |