Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytisk EC Standard kolonne
Artikelnummer. 12438377 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Opløsningsmidler:
Acetonitril/vand
n-heptan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12438377
Brand: Macherey-Nagel™ 760151.46
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Cyano
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet n-heptan
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 8
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler n-heptan
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Normal og omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne