Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 CN Analytisk EC Standard kolonne
Artikelnummer. 12428377 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Opløsningsmidler:
Acetonitril/vand
n-heptan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12428377
Brand: Macherey-Nagel™ 760151.40
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Cyano
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 125 mm
Maks. Tryk 8700 psi (600 bar)
Mobilfasekompatibilitet n-heptan
Partikelstørrelse 5 μm
pH 1 til 8
Porestørrelse 110Å
Mængde 1 stk.
Opløsningsmidler n-heptan
Overfladeareal 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L10
Stationær fase Cyano (CN)
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Ja
Fase Normal og omvendt fase
Type Analytisk EC-kolonne