Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 HD HPLC kolonne
Artikelnummer. 10338011 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10338011
Brand: Macherey-Nagel™ 720196.46
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Kulstofbelastning: 13%; Porestørrelse: 100Å ; Kolonnefase: Omvendt fase
Tekniske data
Kolonnekemi Silica
Kolonneformat Analytisk kolonne
Tværbinding Octyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,8 ml/min
Til brug med Til HPLC, GC, TLC , SPE
Hydrofobicitet Ja
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Mobilfasekompatibilitet Acetonitril/vand
Partikelform Kugleformet
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Opløsningsmidler C8 HD
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Silica med høj densitet
Kulstofbelastning 13%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Type EC kolonne
Teknik Analytisk HPLC