Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC HPLC-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Silica |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Tværbinding | oktyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | Til HPLC, GC, TLC , SPE |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Maks. Tryk | 8700 psi (600 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | Acetonitril/vand |
| Partikelform | Kugleformet |
| Vis mere |